Precision saccharometers
Balling hydrometer, –5 – +5 %, 0,1 %, 20 °C, 315 mm
ALLA2900TC005/20QP
Balling/ Brix precision saccharometers with red liquid filled thermometer.
- Bezeichnung:Balling hydrometer
- Länge:315 mm
- Seq:001
- Kalibriertemperatur:20 °C
- Teilung:0,1 %
- Messbereich:–5 – +5 %