AuftragsverfolgungKontakt
Precision saccharometers | Avantor
Precision saccharometers
Balling hydrometer, 0 – 10 %, 0,1 %, 20 °C, 315 mm
Artikelnr. ALLA2900TC000/20QP
Anbieter:   Alla France
Precision saccharometers
Artikelnr. ALLA2900TC000/20QP
Anbieter:  Alla France
Precision saccharometers
Precision saccharometers
Balling hydrometer, 0 – 10 %, 0,1 %, 20 °C, 315 mm
Preis
154,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Balling/ Brix precision saccharometers with red liquid filled thermometer.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Balling hydrometer
  • Länge:
    315 mm
  • Seq:
    002
  • Kalibriertemperatur:
    20 °C
  • Teilung:
    0,1 %
  • Messbereich:
    0 – 10 %