AuftragsverfolgungKontakt
Density hydrometers, ASTM
0,950 - 1,000 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
  ALLA3510MC09560MQP
Density hydrometers, ASTM
  ALLA3510MC09560MQP
Density hydrometers, ASTM
0,950 - 1,000 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
63,40 €
1 * 1 ST
  • Länge:
    335 mm
  • Seq:
    06
  • Teilung:
    0,0005 g/ml
  • Messbereich:
    0,950 - 1,000 g/ml