Density hydrometers, ASTM
1,350 - 1,400 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
Artikelnr. ALLA3510MC13560MQP
Anbieter: Alla France
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Länge:335 mm
- Seq:16
- Teilung:0,0005 g/ml
- Messbereich:1,350 - 1,400 g/ml