AuftragsverfolgungKontakt
Density hydrometers, ASTM
1,300 - 1,350 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
Artikelnr. ALLA3510MC13060MQP
Anbieter:   Alla France
Density hydrometers, ASTM
Artikelnr. ALLA3510MC13060MQP
Anbieter:  Alla France
Density hydrometers, ASTM
1,300 - 1,350 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
Preis
67,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Länge:
    335 mm
  • Seq:
    14
  • Teilung:
    0,0005 g/ml
  • Messbereich:
    1,300 - 1,350 g/ml