Density hydrometers, ASTM
1,750 - 1,800 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
Artikelnr. ALLA3510MC17560HQP
Anbieter: Alla France
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Länge:270 mm
- Seq:26
- Teilung:0,001 g/ml
- Messbereich:1,750 - 1,800 g/ml