AuftragsverfolgungKontakt
Density hydrometers, ASTM
1,700 - 1,750 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
Artikelnr. ALLA3510MC17060HQP
Anbieter:   Alla France
Density hydrometers, ASTM
Artikelnr. ALLA3510MC17060HQP
Anbieter:  Alla France
Density hydrometers, ASTM
1,700 - 1,750 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
Preis
50,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Länge:
    270 mm
  • Seq:
    25
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    1,700 - 1,750 g/ml