AuftragsverfolgungKontakt
Density hydrometers, ASTM | Avantor
Density hydrometers, ASTM
1,250 - 1,300 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
Artikelnr. ALLA3510MC12560MQP
Anbieter:   Alla France
Density hydrometers, ASTM
Artikelnr. ALLA3510MC12560MQP
Anbieter:  Alla France
Density hydrometers, ASTM
1,250 - 1,300 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
Preis
42,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Länge:
    270 mm
  • Seq:
    12
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    1,250 - 1,300 g/ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.