Density hydrometers, ASTM
1,200 - 1,250 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
Artikelnr. ALLA3510MC12060MQP
Anbieter: Alla France
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Länge:270 mm
- Seq:11
- Teilung:0,001 g/ml
- Messbereich:1,200 - 1,250 g/ml
- Cat. No.:ALLA3510MC12060MQP
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.