Density hydrometers, ASTM
1,000 - 1,050 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
Artikelnr. ALLA3510MC10060MQP
Anbieter: Alla France
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Länge:270 mm
- Seq:08
- Teilung:0,001 g/ml
- Messbereich:1,000 - 1,050 g/ml