Density hydrometers, ASTM
0,700 - 0,750 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
Artikelnr. ALLA3510MC06560BQP
Anbieter: Alla France
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Länge:270 mm
- Seq:01
- Teilung:0,001 g/ml
- Messbereich:0,700 - 0,750 g/ml