AuftragsverfolgungKontakt
Standard-Aräometer
Standard-Aräometer
M50, 1,600 - 1,650 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
  ALLA3500MC16020HQP
Standard-Aräometer
  ALLA3500MC16020HQP
Standard-Aräometer
Standard-Aräometer
M50, 1,600 - 1,650 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
50,00 €
1 * 1 ST
These standard hydrometers strictly adhere to the principles of manufacture and specified calibration.
  • Reading below meniscus
  • Calibration temperature: 20 °C
  • Reference mark on the stem shows any movement of the measurement scale
Certifications: NF, ISO, BS and DIN.
Ordering information: Include three calibration points (factory certificate or accredited laboratory certificate on request). The calibration points should be specified when ordering.
Delivery information: Supplied with certificate of conformity to ISO 649 (corresponding to BS718, DIN12791, NF B 35511).
Documents
  • Länge:
    270 mm
  • Seq:
    111
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Modell:
    M50
  • Messbereich:
    1,600 - 1,650 g/ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.