AuftragsverfolgungKontakt
Aräometer
Aräometer
2,600 - 2,800 g/ml, 0,002 g/ml, 300 mm
Catalog # ALLA3020FG260/20QP
Supplier:   Alla France
Aräometer
Catalog # ALLA3020FG260/20QP
Supplier:  Alla France
Aräometer
Aräometer
2,600 - 2,800 g/ml, 0,002 g/ml, 300 mm
Price
384,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Handelsübliche Dichte-Aräometer mit einer Bezugstemperatur von 20 °C.
Specifications
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    05
  • Teilung:
    0,002 g/ml
  • Messbereich:
    2,600 - 2,800 g/ml