Aräometer
2,200 - 2,400 g/ml, 0,002 g/ml, 300 mm
Artikelnr. ALLA3020FG220/20QP
Anbieter: Alla France
Springe zu:
Product Details & Documents
Handelsübliche Dichte-Aräometer mit einer Bezugstemperatur von 20 °C.
Spezifikationen
- Länge:300 mm
- Seq:03
- Teilung:0,002 g/ml
- Messbereich:2,200 - 2,400 g/ml