AuftragsverfolgungKontakt
Aräometer | Avantor
Aräometer
2,000 - 2,200 g/ml, 0,002 g/ml, 300 mm
Artikelnr. ALLA3020FG200/20QP
Anbieter:   Alla France
Aräometer
Artikelnr. ALLA3020FG200/20QP
Anbieter:  Alla France
Aräometer
Aräometer
2,000 - 2,200 g/ml, 0,002 g/ml, 300 mm
Preis
265,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Handelsübliche Dichte-Aräometer mit einer Bezugstemperatur von 20 °C.
Spezifikationen
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    02
  • Teilung:
    0,002 g/ml
  • Messbereich:
    2,000 - 2,200 g/ml