Baumé-Aräometer
60 - 75, 0,1, 300 mm
Artikelnr. ALLA0160FG075/15QP
Anbieter: Alla France
Springe zu:
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer, kalibriert bei 15 °C.
Spezifikationen
- Länge:300 mm
- Seq:29
- Teilung:0,1
- Messbereich:60 - 75