AuftragsverfolgungKontakt
Baumé-Aräometer
35 - 45, 0,1, 300 mm
Catalog # ALLA0050FG045/15QP
Supplier:   Alla France
Baumé-Aräometer
Catalog # ALLA0050FG045/15QP
Supplier:  Alla France
Baumé-Aräometer
Baumé-Aräometer
35 - 45, 0,1, 300 mm
Price
50,80 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer, kalibriert bei 15 °C.
Specifications
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    17
  • Teilung:
    0,1
  • Messbereich:
    35 - 45