Baumé-Aräometer
30 - 45, 0,1, 300 mm
Artikelnr. ALLA0160FG045/15QP
Anbieter: Alla France
Springe zu:
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer, kalibriert bei 15 °C.
Spezifikationen
- Länge:300 mm
- Seq:14
- Teilung:0,1
- Messbereich:30 - 45