AuftragsverfolgungKontakt
Baumé-Aräometer
Baumé-Aräometer
25 - 35, 0,1, 300 mm
Artikelnr. ALLA0050FG035/15QP
Anbieter:   Alla France
Baumé-Aräometer
Artikelnr. ALLA0050FG035/15QP
Anbieter:  Alla France
Baumé-Aräometer
Baumé-Aräometer
25 - 35, 0,1, 300 mm
Preis
50,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer, kalibriert bei 15 °C.
Spezifikationen
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    11
  • Teilung:
    0,1
  • Messbereich:
    25 - 35