Swabs
Sterile Tupfer (einzeln verpackt), Kunststoff/Baumwolle, 2,2 mm, 150 mm
Artikelnr. LPIT112498
Anbieter: LP ITALIANA
Springe zu:
Product Details & Documents
Sterile and non sterile swabs designed for use in microbiology.
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
- Ø:2,2 mm
- Bezeichnung:Sterile Tupfer (einzeln verpackt)
- Länge:150 mm
- Stiel/Kopf:Kunststoff/Baumwolle