Pharmalabels
Pharmazeutische Etiketten, Papier, Weiß, 150×150 mm
Artikelnr. SAMP8220P-006
Anbieter: Sampling Systems
Springe zu:
Product Details & Documents
PharmaLabels are a range of paper labels with a special adhesive that conforms to FDA and EC specifications.
- Medium strength adhesion
- Working temperature range –40 to +70 °C
PharmaLabels are ideal for applications where the adhesive might come into contact with the product.
Zertifizierung: FDA acceptable adhesive conforms to FDA CFR175.105 and EC 1935/2004.
Dokumente
SAMP8220P-04_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Pharmazeutische Etiketten
- Abmessungen:150×150 mm
- Material:Papier
- Seq:12
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.