AuftragsverfolgungKontakt
Probenbecher, SeraNest™
Probenbecher, SeraNest™
For blood collection tubes, 2,0 ml, 16,7 mm, Beutel mit 1000 Stück, Karton mit 5000 Stück
Catalog # SIMPB720-16
Supplier:   Simport Scientific
Probenbecher, SeraNest™
Catalog # SIMPB720-16
Supplier:  Simport Scientific
Probenbecher, SeraNest™
Probenbecher, SeraNest™
For blood collection tubes, 2,0 ml, 16,7 mm, Beutel mit 1000 Stück, Karton mit 5000 Stück
Price
722,00 €
Log in for availability
1 * 5.000 ST
Product Details & Documents
PS, clear.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
These sample cups will hold perfectly on top of blood collection tubes. Just pour the blood sample into a SeraNest™ and its low shoulder will hold securely on the tube. No need to relabel. Two sizes available.
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Specifications
  • Ext.Ø:
    16,7 mm
  • Verpackt:
    Beutel mit 1000 Stück, Karton mit 5000 Stück
  • Kapazität:
    2,0 ml
  • Bezeichnung:
    For blood collection tubes
  • Seq:
    02