AuftragsverfolgungKontakt
Pasteur pipettes, Corning® | Avantor
Pasteur pipettes, Corning®
Ungestopft, Borosilikatglas, 6,5 mm, 146 mm, -, 5/Packung
Artikelnr. 612-5199
Anbieter:   Corning
Pasteur pipettes, Corning®
Artikelnr. 612-5199
Anbieter:  Corning
Pasteur pipettes, Corning®
Pasteur pipettes, Corning®
Ungestopft, Borosilikatglas, 6,5 mm, 146 mm, -, 5/Packung
Preis
76,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Soda-lime or borosilicate glass.
  • Single use eliminates the danger of cross-contamination of valuable specimens or laboratory reagents
  • Features a constriction one inch below the top to facilitate plugging
  • Available in convenient bulk packs
These disposable Pasteur pipettes are ideal for rapid non volumetric transfer work in bacteriology, immunology, haematology and serology studies, as well as blood bank and clinical chemistry procedures.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    6,5 mm
  • Verpackt:
    5/Packung
  • Steril:
    -
  • Bezeichnung:
    Ungestopft, Borosilikatglas
  • Länge:
    146 mm
  • Seq:
    02