Microscope slides, Corning®
Einseitig matte Träger, Farblos, 02, Glas, 75×25 mm
Supplier: Corning
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Objektträger sind entweder einseitig matt, beidseitig matt oder klar erhältlich.
- Verstärkte Klarheit reinweißes Glas
- Matte Objektträger sind sandgestrahlt, leicht zu beschreiben und gut lesbar
- Jeder Objektträger wird vor der Auslieferung auf Splitter und scharfe Ränder untersucht
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Anz. Wells:02
- Farbe:Farblos
- Bezeichnung:Einseitig matte Träger
- L×B:75×25 mm
- Material:Glas
- Seq:02