Objektträgerkästen
Slide box for micro slides, Schwarz/sand, PP, 100
HECH42701020
Diese Ausführungen mit Metallverschluss und Metallscharnieren eignen sich gut für die sichere und staubgeschützte Lagerung von Objektträgern.
- Nummeriertes Inhaltsverzeichnis auf der Innenseite
- Karton mit Holzrahmen, schwarz überzogen
- Nummerierte Kunststoffstege: antistatisch und xylolbeständig
Suitable for the safe and protected storage of slides.
- Anzahl Objektträger:100
- Farbe:Schwarz/sand
- Bezeichnung:Slide box for micro slides
- Material:PP
- Seq:04