Steuerkabel
Steuerkabel zum Verbinden von Com.G@te® AIF auf Kabelende offen, 3 m
Artikelnr. HUBE9353
Anbieter: HUBER
Springe zu:
Product Details & Documents
Es stehen verschiedene Steuerkabel für USB, RS232, RS485 oder analoge Schnittstellen (AIF) zur Verfügung. Es sind auch Kabel für ein externes Steuersignal (ECS), einen potentialfreien Kontakt (POKO) oder für einen externen Schwimmerschalter (LEVEL) erhältlich.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Spezifikationen
- Bezeichnung:Steuerkabel zum Verbinden von Com.G@te® AIF auf Kabelende offen
- Länge:3 m
- Seq:05
- Cat. No.:HUBE9353