AuftragsverfolgungKontakt
Temperaturfühler | Avantor
Temperaturfühler
Sensor, M30×1,5, für Vor- oder Rücklauf, −90…+200 °C, 1,5 m, - mm
Artikelnr. HUBE6509
Anbieter:   HUBER
Temperaturfühler
Artikelnr. HUBE6509
Anbieter:  HUBER
Temperaturfühler
Temperaturfühler
Sensor, M30×1,5, für Vor- oder Rücklauf, −90…+200 °C, 1,5 m, - mm
Preis
630,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Für externe Anwendungen zur Temperaturregulierung.
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Messbereich:
    −90…+200 °C
  • Bezeichnung:
    Sensor, M30×1,5, für Vor- oder Rücklauf
  • Länge:
    1,5 m
  • Seq:
    09
  • Ø×L:
    - mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.