Temperaturfühler
Sensor, M16×1, für Vor- oder Rücklauf, −90…+200 °C, 1,5 m, - mm
Artikelnr. HUBE6352
Anbieter: HUBER
Springe zu:
Product Details & Documents
Für externe Anwendungen zur Temperaturregulierung.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Spezifikationen
- Messbereich:−90…+200 °C
- Bezeichnung:Sensor, M16×1, für Vor- oder Rücklauf
- Länge:1,5 m
- Seq:07
- Ø×L:- mm