AuftragsverfolgungKontakt
Temperaturfühler
Verlängerungskabel, PT100, −90…+200 °C, 3 m, - mm
Artikelnr. HUBE6292
Anbieter:   HUBER
Temperaturfühler
Artikelnr. HUBE6292
Anbieter:  HUBER
Temperaturfühler
Temperaturfühler
Verlängerungskabel, PT100, −90…+200 °C, 3 m, - mm
Preis
265,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Für externe Anwendungen zur Temperaturregulierung.
 :
 :
 :
 :
 :
Spezifikationen
  • Messbereich:
    −90…+200 °C
  • Bezeichnung:
    Verlängerungskabel, PT100
  • Länge:
    3 m
  • Seq:
    06
  • Ø×L:
    - mm