AuftragsverfolgungKontakt
Steuerkabel | Avantor
Steuerkabel
Steuerkabel zum Verbinden von Einheiten mit RS232 (9 pol.) / Com.G@te® auf PC, 9 pol. sub-D, 3 m
Artikelnr. 461-0622
Anbieter:   HUBER
Steuerkabel
Artikelnr. 461-0622
Anbieter:  HUBER
Steuerkabel
Steuerkabel
Steuerkabel zum Verbinden von Einheiten mit RS232 (9 pol.) / Com.G@te® auf PC, 9 pol. sub-D, 3 m
Preis
155,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Es stehen verschiedene Steuerkabel für USB, RS232, RS485 oder analoge Schnittstellen (AIF) zur Verfügung. Es sind auch Kabel für ein externes Steuersignal (ECS), einen potentialfreien Kontakt (POKO) oder für einen externen Schwimmerschalter (LEVEL) erhältlich.
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Steuerkabel zum Verbinden von Einheiten mit RS232 (9 pol.) / Com.G@te® auf PC, 9 pol. sub-D
  • Länge:
    3 m
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    461-0622