Temperaturfühler
Externer Sensor PT100, −90…+200 °C, 1,5 m, 6×200 mm
Artikelnr. HUBE6105
Anbieter: HUBER
Springe zu:
Product Details & Documents
Für externe Anwendungen zur Temperaturregulierung.
:
:
:
:
:
Spezifikationen
- Messbereich:−90…+200 °C
- Bezeichnung:Externer Sensor PT100
- Länge:1,5 m
- Seq:03
- Ø×L:6×200 mm