AuftragsverfolgungKontakt
Stativstangen | Avantor
Stativstangen
12 mm, 250 mm
Artikelnr. 241-0380
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Stativstangen
Artikelnr. 241-0380
Stativstangen
Stativstangen
12 mm, 250 mm
Preis
7,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl.
  • Robust, sehr stabil
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Spezifikationen
  • Ø:
    12 mm
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    09
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.