Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Instrumentschalen | Avantor

Instrumentschalen

5500 ml, 250×350×100 mm
Artikelnr. BURK4230-2550
Anbieter:   BURKLE
Instrumentschalen
Artikelnr. BURK4230-2550
Anbieter:  BURKLE
Instrumentschalen
Instrumentschalen

5500 ml, 250×350×100 mm

Preis
36,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Schalen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten. In Labors Arztpraxen, Krankenhäuser, Apotheken, Lebensmittelindustrie – überall dort, wo es auf die saubere Aufbewahrung von Instrumenten, Geräten, Waren und Präzisionsteilen ankommt.

  • Melamin, weiß
  • Schale ohne Deckel

Deckel als Zubehör erhältlich.

Spezifikationen
  • Kapazität:
    5500 ml
  • B×T×H:
    250×350×100 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.