AuftragsverfolgungKontakt
Objektträger, Menzel Gläser
Objektträger, Menzel Gläser
Objektträger mit Mattrand (20 mm), Glas in Zellophan, 1 mm, 76×26 mm
Artikelnr. 630-1985
Anbieter:   Epredia
Objektträger, Menzel Gläser
Artikelnr. 630-1985
Anbieter:  Epredia
Objektträger, Menzel Gläser
Objektträger, Menzel Gläser
Objektträger mit Mattrand (20 mm), Glas in Zellophan, 1 mm, 76×26 mm
Preis
6,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Diese Mikroskop-Objektträger sind mit oder ohne Mattrand erhältlich.
  • Vorgewaschen und poliert
Conform to ISO 8037/I
Certifications: ISO 8037/I
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Objektträger mit Mattrand (20 mm), Glas in Zellophan
  • L×B:
    76×26 mm
  • Seq:
    05
  • Stärke:
    1 mm