AuftragsverfolgungKontakt
Filtersätze
Filtersätze
Filtersatz 02, Anregung G 365, Strahlteiler FT 395, Emission LP 420
Artikelnr. ZEIS4880029901000
Anbieter:   ZEISS
Filtersätze
Artikelnr. ZEIS4880029901000
Anbieter:  ZEISS
Filtersätze
Filtersatz 02, Anregung G 365, Strahlteiler FT 395, Emission LP 420
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Filtersatz 02, Anregung G 365, Strahlteiler FT 395, Emission LP 420
  • Seq:
    01