AuftragsverfolgungKontakt
Stopcock | Avantor
Stopcock
2 mm, 10 mm
Artikelnr. BIBBSST103
Anbieter:   SciLabware
Stopcock
Artikelnr. BIBBSST103
Anbieter:  SciLabware
Stopcock
Stopcock
2 mm, 10 mm
Preis
114,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass with PTFE key.
  • Barrels are highly polished and the keys are self lubricating, avoiding the need for stopcock grease
  • Keys are fully interchangeable and supplied complete with plastic screw thread retaining device
  • Made to a taper of 1:10 giving a combination of performance and ease of operation
Spezifikationen
  • Bohrung Ø:
    2 mm
  • Seq:
    02
  • Für Schlauch I-Ø:
    10 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Bohrung Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BIBBSST102K
    Gerade Bohrung.
    1,5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - 86,90 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Bohrung Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BIBBSST103K
    Gerade Bohrung.
    2,5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - 102,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Bohrung Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BIBBSST104K
    Gerade Bohrung.
    4,0 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - 145,00 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.