AuftragsverfolgungKontakt
Separator depth filters | Avantor
Separator depth filters
10,00 µm, 47 mm
Artikelnr. PALL60344
Separator depth filters
Artikelnr. PALL60344
Separator depth filters
Separator depth filters
10,00 µm, 47 mm
Preis
148,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Good prefilter made from PP/PE for heavily particulateladen and viscous fluids. Can be used as separators between stacked discs in a single filter holder during serial filtration.
Dokumente
Spezifikationen
  • Ø:
    47 mm
  • Porengröße:
    10,00 µm
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    PALL60344
  • Stärke:
    127 µm
  • Max. temperature:
    107 °C