AuftragsverfolgungKontakt
Stopfen, Flanschstopfen | Avantor
Stopfen, Flanschstopfen
Natur, 12 mm
Artikelnr. SIMPT404-3N
Anbieter:   Simport Scientific
Stopfen, Flanschstopfen
Artikelnr. SIMPT404-3N
Anbieter:  Simport Scientific
Stopfen, Flanschstopfen
Stopfen, Flanschstopfen
Natur, 12 mm
Preis
69,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Die PE Stopfenverschlüsse zum Einstecken und die Zwei-Positionen-Schnappverschlüsse sind aus Polyethylen gefertigt und eignen sich für Probenröhrchen mit einem Außendurchmesser von 12 oder 17 mm. Die Zwei-Positionen-Verschlüsse bieten die folgenden beiden Möglichkeiten: eine verschlossene, jedoch nicht versiegelte Position, bei der die Proben für mikrobiologische Verfahren aerob gehalten werden und eine komplett versiegelte Position, bei der der Stopfen fest in das Röhrchen eingesteckt wird und ein dichter Verschluss entsteht, der für eine anaerobe Verwendung oder zur Aufbewahrung, zum Transfer oder zur Zentrifugation geeignet ist.
Spezifikationen
  • Ø unten:
    12 mm
  • Farbe:
    Natur