AuftragsverfolgungKontakt
Sample tubes
2 ml, Ohne Verschluss, With external thread, graduated, 12,5×49 mm, Self standing
Artikelnr. SIMPT501-2ATPR
Anbieter:   Simport Scientific
Sample tubes
Artikelnr. SIMPT501-2ATPR
Anbieter:  Simport Scientific
Sample tubes
Sample tubes
2 ml, Ohne Verschluss, With external thread, graduated, 12,5×49 mm, Self standing
Preis
374,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PP, non toxic, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Smooth and uniform inner surface
  • Tubes can be autoclaved (121° C) in upright position with caps loosened
  • Round bottom tubes only can be centrifuged up to 17000×g
Designed for the storage and transportation of biological material.
*For size only, cap is included.
Spezifikationen
  • Verschlussart:
    Ohne Verschluss
  • Typ:
    Self standing
  • Kapazität:
    2 ml
  • Bezeichnung:
    With external thread, graduated
  • Seq:
    11
  • Größe:
    12,5×49 mm