Eimer
15 L, 340/210 mm, 300 mm
Artikelnr. COLDBUC4015G
Anbieter: Adelphi Pharma Hygiene Products
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl, 304.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, sehr gute thermische Beständigkeit
- Hohe Qualität, sehr Stabil
- Ein optionaler Deckel ist verfügbar, welcher auch den Ausguss abdeckt
Diese Eimer sind poliert, im Abstand von 1 Liter Graduiert und haben einen Schwenkgriff. Bodenreifen sind Standard. Sie haben eine glatte Innenseite und sind komplett poliert.
Spezifikationen
- Kapazität:15 L
- Höhe:300 mm
- Ø oben/ Ø unten:340/210 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.