Eimer
10 L, 295/170 mm, 270 mm
Artikelnr. COLDBUC4010G
Anbieter: Adelphi Pharma Hygiene Products
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl, 304.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, sehr gute thermische Beständigkeit
- Hohe Qualität, sehr Stabil
- Ein optionaler Deckel ist verfügbar, welcher auch den Ausguss abdeckt
Diese Eimer sind poliert, im Abstand von 1 Liter Graduiert und haben einen Schwenkgriff. Bodenreifen sind Standard. Sie haben eine glatte Innenseite und sind komplett poliert.
Spezifikationen
- Kapazität:10 L
- Höhe:270 mm
- Ø oben/ Ø unten:295/170 mm