Objectives
N-Plan-achromatisch, M27, numerische Apertur von 1,25, Arbeitsabstand 0,29 mm, 100×
Artikelnr. ZEIS4209909900000
Anbieter: ZEISS
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Vergrößerung:100×
- Bezeichnung:N-Plan-achromatisch, M27, numerische Apertur von 1,25, Arbeitsabstand 0,29 mm
- Seq:02