AuftragsverfolgungKontakt
Objectives
Objectives
EC-Plan-achromatisch Neofluar, M27, numerische Apertur von 0,3, Arbeitsabstand 5,2 mm, 10×
Artikelnr. ZEIS4203409901000
Anbieter:   ZEISS
Objectives
Artikelnr. ZEIS4203409901000
Anbieter:  ZEISS
Objectives
Objectives
EC-Plan-achromatisch Neofluar, M27, numerische Apertur von 0,3, Arbeitsabstand 5,2 mm, 10×
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Vergrößerung:
    10×
  • Bezeichnung:
    EC-Plan-achromatisch Neofluar, M27, numerische Apertur von 0,3, Arbeitsabstand 5,2 mm
  • Seq:
    17