Objectives
EC-Plan-achromatisch Neofluar, M27, numerische Apertur von 0,16, Arbeitsabstand 18,5 mm, 5×
Artikelnr. ZEIS4203309901000
Anbieter: ZEISS
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Vergrößerung:5×
- Bezeichnung:EC-Plan-achromatisch Neofluar, M27, numerische Apertur von 0,16, Arbeitsabstand 18,5 mm
- Seq:16