Feuchtestandards
Feuchtestandard, zertifiziert, 10% rF, ±0,3% rF, 10% rF, 5 Ampoul
Anbieter: ROTRONIC INSTRUMENTS
Springe zu:
Product Details & Documents
Obwohl die meisten Feuchtigkeitsfühler (rF) eine ausgezeichnete Langzeitstabilität aufweisen, wird empfohlen, ihre Kalibrierung regelmäßig zu überprüfen.
- Rückführbar nach nationalem Standard – SCS (Swiss Calibration Service) Zertifikat liegt jedem Set bei
- Ampullen enthalten ungesättigte Salzlösungen (~0,8 ml)
- Kostengünstige Kalibrierung vor Ort
- Einfache und gefahrlose Anwendung
- Zehn Jahre Lebensdauer
- Praktische Einheiten von je 5 Ampullen pro Feuchtewert
Lieferumfang: Jede Ampulle trägt eine Aufschrift mit dem Feuchtewert und einer Seriennummer.
Achtung! Bitte beachten: Werte und Genauigkeit (Messunsicherheitswerte) werden bei 23 °C gemessen.
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
- Konzentration:10% rF
- VE:5 Ampoul
- Bezeichnung:Feuchtestandard, zertifiziert
- Relative Luftfeuchtigkeit (RH%):10% rF
- Genauigkeit:±0,3% rF