Standard-Mikroskope, Axio Scope
Brightfield, phase contrast and fluorescence microscope with ergo head and (green and blue) cubes, A1 LED FL+PH, Trinocular, 10×, 40× φ, 100×
Artikelnr. ZEIS4900350013000
Anbieter: ZEISS
Springe zu:
Product Details & Documents
Durch seine ungewöhnliche Flexibilität ist das funktionelle Axio Scope universal einsetzbar, besonders bei Routine- und Forschungsanwendungen.
- Optionen zur Erweiterung des Mikroskops für wachsende Ansprüche
- Vielseitig und kostensparend für den Benutzer: Nur die benötigten Teile müssen hinzugefügt werden
- Die Intensitätseinstellung für das Durchlicht wird ergonomisch durch den Fokussiertrieb erreicht
Andere Versionen für Phasenkontrast und Fluoreszenz sind ebenfalls erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihre lokale Avantor-Verkaufsniederlassung für weitere Informationen.
Delivery information: Lieferung mit Staubschutzhülle, Okularschutz und Schutzkappe für die Leuchtfeldblende.
Spezifikationen
- Vergrößerung:10×, 40× φ, 100×
- Modell:A1 LED FL+PH
- Bezeichnung:Brightfield, phase contrast and fluorescence microscope with ergo head and (green and blue) cubes
- Seq:06
- Typ:Trinocular
- Cat. No.:ZEIS4900350013000
- Tisch:220×170 mm (movement: 75×50 mm)
- Beleuchtung:LED
- Okulare:WF 10×/23 mm
- Objektive:Plan-achromatisch 10×, 40×, 100×
- Kopf:30° geneigt
- Objektivrevolver:6 Positionen
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 630-1424Adapter 60C 1/2" 0,5x (für 1/2"-Videokamera mit C-Mount)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungSpannungLeistungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungSpannungLeistungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 630-2581Objektmikrometer für Auflicht 5 +100/100y – 5 Zeilen mit 1 mm Abständen in Y-Richtung – 100 Zeilen mit 1/100 mm Abständen in Y-RichtungEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ZEIS4103800300000Language pack English UK (O) - keyboard with English (UK) layoutEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 115,69 €