0,00 €
Express Eingabe
/
Produkte
Services
Digitale Lösungen
Anwendungen
Support
Über uns
Austria
Auftragsverfolgung
Kontakt
Filter
Filterpapiere
Quantitatives Filterpapier
Quantitative Filterpapiere
Quantitative Filterpapiere
32 mm
512-0586
:
GERBER FUNKE
Quantitative Filterpapiere
512-0586
:
GERBER FUNKE
Quantitative Filterpapiere
32 mm
117,00 €
1 * 1.000 ST
-
+
Größe:
32 mm
Lumitester smart, Kikkoman
#: 710-2244
: HYSERVE
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
#: 1.09535.0001
: Merck
Peroxid-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
#: 1.10011.0001
: Merck