AuftragsverfolgungKontakt
Automatic burettes, Pellet pattern, class AS | Avantor
Automatic burettes, Pellet pattern, class AS
25 ml, 0,05 ml
Artikelnr. BIBB3296/04AS
Anbieter:   SciLabware
Automatic burettes, Pellet pattern, class AS
Artikelnr. BIBB3296/04AS
Anbieter:  SciLabware
Automatic burettes, Pellet pattern, class AS
Automatic burettes, Pellet pattern, class AS
25 ml, 0,05 ml
Preis
225,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Burettes made of chemically resistant PYREX® borosilicate glass.
  • Automatic zero facility
  • Simple operation
  • White enamel graduations
  • 1,5 mm bore PTFE key stopcock
Certifications: Complies with ISO 385 and DIN 12700.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    25 ml
  • Seq:
    02
  • Teilung:
    0,05 ml
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BIBB3297/14AS
    Saugball, Gummi, für automatische Bürette, gemäß Pellet
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 29,30 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BIBB3297/12
    Vorratsflasche, Glas, 2000 ml, mit 29/32 Verbindung
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 60,20 €