AuftragsverfolgungKontakt
Polyethylene stoppers | Avantor
Polyethylene stoppers
Weiß, PE, 34/35
Artikelnr. AZLOTRF598
Anbieter:   SciLabware
Polyethylene stoppers
Artikelnr. AZLOTRF598
Anbieter:  SciLabware
Polyethylene stoppers
Polyethylene stoppers
Weiß, PE, 34/35
Preis
43,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
These PE stoppers are ideally suited for use with glass or plastic volumetric flasks and measuring cylinders etc. which have longer 'B' length sockets.
Large head provides a good grip and gives protection if glassware is accidently knocked over.
Verpackung: 10/package
Spezifikationen
  • NS:
    34/35
  • Farbe:
    Weiß
  • Material:
    PE