AuftragsverfolgungKontakt
Reference electrode filling solutions | Avantor
Reference electrode filling solutions
Potassium nitrate (KNO₃) 1 mol/l, bridge electrolyte, for DX series ISE half-cells, 25 mL
Artikelnr. METT51343182
Anbieter:   Mettler - Toledo
Reference electrode filling solutions
Artikelnr. METT51343182
Anbieter:  Mettler - Toledo
CAS Nummer:  
Reference electrode filling solutions
Reference electrode filling solutions
Potassium nitrate (KNO₃) 1 mol/l, bridge electrolyte, for DX series ISE half-cells, 25 mL
CAS Nummer:  
Preis
12,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 mL
Product Details & Documents
FRISCOLYT-B® (84,4% glycerol, 11% KCl and 4,6% H₂O) is for low temperature samples.
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    25 mL
  • Bezeichnung:
    Potassium nitrate (KNO₃) 1 mol/l, bridge electrolyte, for DX series ISE half-cells